Få mere at vide
Methylvinyl keton, tech. 90%, stikk.
Artikelnummer. 11441890
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441890 25 mL 25ml
11451890 100 mL 100ml
11461890 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11441890 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11910.AC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 78-94-4 | C4H6O | 70,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-94-4
Molekylær formel C4H6O
Molekylvægt (g/mol) 70.09
MDL nummer MFCD00008777
InChI nøgle FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl vinyl ketone, 3-buten-2-one, butenone, methylvinylketon, vinyl methyl ketone, methylene acetone, 2-butenone, acetyl ethylene, 3-butene-2-one, methyl ethenyl ketone
PubChem CID 6570
ChEBI CHEBI:48058
IUPAC navn men-3-en-2-en
SMIL CC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl vinyl ketone
Navn note Stabiliseret
Smeltepunkt -7 °C
Tæthed 0.856
Kogepunkt 32 °C til 34 °C (60 mmHg)
Flammepunkt −6 °C (21 °F)
Analyseprocentområde 90%, stabiliseret med 0,5% hydroquinon
Brydningsindeks 1.412
Mængde 25 mL
FN nummer UN1251
Beilstein 506021
Merck Index 14,6134
Formel vægt 70.09
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske