Få mere at vide
Methylvanillat, 99%
Artikelnummer. 10136130 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10136130 5 g Glasflaske 5g
10002050 25 g Glasflaske 25g
10310214 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10136130 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160300050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 3943-74-6 | C9H10O4 | 182,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3943-74-6
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.18
MDL nummer MFCD00008438
InChI nøgle BVWTXUYLKBHMOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl vanillate, methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, vanillic acid, methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid methyl ester, methylvanillate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester, vanillic acid methyl ester, unii-2hxg8qso3d, 2hxg8qso3d, vxx
PubChem CID 19844
ChEBI CHEBI:46477
IUPAC navn methyl-4-hydroxy-3-methoxybenzoat
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl vanillate
Smeltepunkt 64.0°C to 67.0°C
Farve Beige til gul
Kogepunkt 285.0°C to 287.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H3(OCH3)CO2CH3
Mængde 5 g
Beilstein 10, 396
Formel vægt 182.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver eller granulat
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl vanillate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.