Få mere at vide
Methylvanillat, 99%
Artikelnummer. 11431257
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431257 100 g 100g
11411257 5 g 5g
11421257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24209.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 3943-74-6 | C9H10O4 | 182,175 g/mol
Methylvanillat bruges til at undersøge de flygtige forbindelser af lynghonning fra Calluna vulgaris og Erica arborea.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methylvanillat bruges til at undersøge de flygtige forbindelser af lynghonning fra
Calluna vulgaris og Erica arborea.
Opløselighed Opløselig i chloroform og methanol
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3943-74-6
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.175
MDL nummer MFCD00008438
InChI nøgle BVWTXUYLKBHMOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl vanillate, methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, vanillic acid, methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid methyl ester, methylvanillate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester, vanillic acid methyl ester, unii-2hxg8qso3d, 2hxg8qso3d, vxx
PubChem CID 19844
ChEBI CHEBI:46477
IUPAC navn methyl-4-hydroxy-3-methoxybenzoat
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl vanillate
Smeltepunkt 62 °C til 66 °C
Kogepunkt 285 °C til 287 °C
Mængde 100 g
Beilstein 1369113
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform og methanol.
Formel vægt 182.18
Procent renhed 99%