Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate |
| Smeltepunkt | 164,0 °C til 169,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 2% max. triphenylfosfinoxid + (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (C6H5)3P=CHCO2CH3 |
| Mængde | 500 g |
| Fieser | 01,112; 01,1081; 08,456; 09,426; 10,363; 13,277 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.