Få mere at vide
Methyl (triphenylfosforanyliden)acetat, 98%
Artikelnummer. 10664842 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10664842 25 g Glasflaske 25g
10702791 100 g Glasflaske 100g
11995801 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10664842 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169560250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2605-67-6 | C21H19O2P | 334,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2605-67-6
Molekylær formel C21H19O2P
Molekylvægt (g/mol) 334.36
MDL nummer MFCD00008455
InChI nøgle NTNUDYROPUKXNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl triphenylphosphoranylidene acetate, carbomethoxymethylene triphenylphosphorane, methyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, methyl ester, methyl triphenylphosphoranylideneacetate, triphenylphosphoranylidene acetic acid methyl ester, triphenyl carbomethoxymethylene phosphorane, methoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, acetic acid, 2-triphenylphosphoranylidene-, methyl ester
PubChem CID 17453
IUPAC navn methyl-2-(triphenyl-$1^{5}-phosphanyliden)acetat
SMIL COC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
Smeltepunkt 164.0°C to 169.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 2% max. triphenylphosphine+ triphenylphosphine oxide (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)3P=CHCO2CH3
Mængde 25 g
Fieser 01,112; 01,1081; 08,456; 09,426; 10,363; 13,277
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 334.34
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.