Få mere at vide
Methyltrifluoropyruvat, 97%
Artikelnummer. 11497194
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497194 25 g 25g
11477194 1 g 1g
11487194 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497194 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21589.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 13089-11-7 | C4H3F3O3 | 156,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13089-11-7
Molekylær formel C4H3F3O3
Molekylvægt (g/mol) 156.06
MDL nummer MFCD00114936
InChI nøgle XGLLQDIWQRQROJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl trifluoropyruvate, methyl 3,3,3-trifluoropyruvate, methyltrifluoropyruvate, trifluoropyruvic acid methyl ester, 3,3,3-trifluoropyruvic acid methyl ester, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2-oxo-, methyl ester, pubchem2012, rarechem al bf 1300, acmc-1bp0j
PubChem CID 2734931
IUPAC navn methyl-3,3,3-trifluor-2-oxopropanoat
SMIL COC(=O)C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl trifluoropyruvate
Tæthed 1.52
Kogepunkt 84 °C til 86 °C
Flammepunkt 26 °C (79 °F)
Brydningsindeks 1.332
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1863490
Formel vægt 156.06
Procent renhed 97%