Få mere at vide
Methylthiosalicylat, 97%
Artikelnummer. 11452030
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452030 25 g 25g
11442030 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452030 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28400.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 4892-02-8 | C8H8O2S | 168,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4892-02-8
MDL nummer MFCD00060678
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl thiosalicylate
Tæthed 1.223
Kogepunkt 98 °C til 100 °C (2 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Molekylær formel C8H8O2S
Brydningsindeks 1.592
Mængde 25 g
Følsomhed Luftfølsom
Synonym methyl thiosalicylate, methyl 2-mercaptobenzoate, methyl o-mercaptobenzoate, usaf ma-15, benzoic acid, 2-mercapto-, methyl ester, methyl-o-mercaptobenzoate, methyl-2-mercaptobenzoate, benzoic acid, o-mercapto-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl thiophenol, 2-mercaptobenzoic acid methyl ester
InChI nøgle BAQGCWNPCFABAY-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1S
IUPAC navn methyl-2-sulfanylbenzoat
Molekylvægt (g/mol) 168.21
PubChem CID 21009
Formel vægt 168.21
Procent renhed 97%