Få mere at vide
Methylthiosalicylat, 97%
Artikelnummer. 11442030
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442030 5 g 5g
11452030 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442030 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28400.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 4892-02-8 | C8H8O2S | 168,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4892-02-8
MDL nummer MFCD00060678
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl thiosalicylate
Tæthed 1.223
Kogepunkt 98°C to 100°C (2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Molekylær formel C8H7ClO2
Brydningsindeks 1.592
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 3-chloroanisaldehyde, 3-chloro-p-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-4-methoxy, 3-chloro-4-methoxybenzenecarbaldehyde, 3-chloro-4-methoxy-benzaldehyde, pubchem2638, acmc-1ap2w, 3-chloro-4-methoxybenzaldehyde
InChI nøgle WYVGYYIZXPXHAZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C=O)Cl
IUPAC navn 3-chlor-4-methoxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 170.59
PubChem CID 78619
Formel vægt 168.21
Procent renhed 97%