Få mere at vide
Methyl-tert-butylether (MTBE), pesticidkvalitet til laboratoriebrug og pesticidanalyse, Chem Lab
Artikelnummer. 15979356
Skift visning
Methyl-tert-butylether (MTBE), pesticidkvalitet til laboratoriebrug og pesticidanalyse, 1 L
Artikelnummer.
15979356 Methyl-tert-butylether (MTBE), pesticidkvalitet til laboratoriebrug og pesticidanalyse, 1 L
1 options
Artikelnummer. 15979356 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL00.3911.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.00 DKK
    400.01 DKK / 1 L
    Spare 236.99 DKK
    37% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Tekniske data
CAS 1634-04-4
Smeltepunkt -108,6 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.74 g/mL
Kogepunkt 55,3 °C
Flammepunkt -28 °C
Analyseprocentområde > 99.9%
Emballage Glasflasker
Molekylær formel C5H12O
Mængde 1 L
InChI nøgle BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(C)(C)C
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropan
Molekylvægt (g/mol) 88.15
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl tert-butyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl tert-butyl ether