Learn More
Methyl-tert-butylether, til HPLC, Fisher Chemical™
Product Code. 10273960 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Ravgul glasflaske
Unit Size:
2.5 L
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10273960 2.5 L Ravgul glasflaske 2.5 L
1 options
Product Code. 10273960 Supplier Fisher Chemical Supplier No. M/4496/17
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Add to basket
C5H12O, CAS-nummer-1634-04-4, mtbe, methyl-tert-butylether, methyl-t-butylether, 2-methyl-2-methoxypropan, methyl-tert-butylether, methyl-tert-butylether, propan, 2-methoxy-2-methyl, methyl-t-tertyl-butyl, methyl-t-butyl, methyl-t-butyl, methyl-tert. methylether, 2,5 l, 54 grader C, CHEBI:27642, farveløs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 1634-04-4
Smeltepunkt -110 °C
Farve Farveløs
Kogepunkt 54 °C
Emballage Ravgul glasflaske
Molekylær formel C5H12O
MDL nummer 8812
Mængde 2.5 L
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
InChI nøgle BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropan
Molekylvægt (g/mol) 88.15
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Formel vægt 88,15 g/mol
Damptryk 268 mbar ved 20 °C
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Butyl methyl ether
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl tert-butyl ether