Få mere at vide
Methyl-tert-butylether, ekstra ren, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10376330 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE plastflaske
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10376330 2.5 L Ravgul glasflaske 2.5 L
10263960 500 mL Ravgul glasflaske 500ml
10154953 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10131960 5 L HDPE plastflaske 5 L
10428990 25 L Metal dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10376330 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/4494/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.00 DKK
    525.38 DKK / 2.5 L
    Spare 6.62 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
C5H12O, CAS-nummer-1634-04-4, methyl-t-butylether, 2-methyl-2-methoxypropan, methyl-tert-butylether, propan, 2-methoxy-2-methyl, methyl-t-butylether, mtbe, methyl-tertiær-butylether, methyl-tert-butylether,-methyl-butylether,-methyl-butylether,- methylether, 5L, 54°C, CHEBI:27642, farveløs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1634-04-4
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer 8812
InChI nøgle BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)OC
Tekniske data
Smeltepunkt -110 °C
Farve Farveløs
Kogepunkt 54 °C
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 2.5 L
Formel vægt 88,15 g/mol
Damptryk 268 mbar ved 20 °C
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl methyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.