Få mere at vide
Methyl-tert-butylether, ekstra ren, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE plastflaske
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Beskrivning
C5H12O, CAS-nummer-1634-04-4, methyl-t-butylether, 2-methyl-2-methoxypropan, methyl-tert-butylether, propan, 2-methoxy-2-methyl, methyl-t-butylether, mtbe, methyl-tertiær-butylether, methyl-tert-butylether,-methyl-butylether,-methyl-butylether,- methylether, 5L, 54°C, CHEBI:27642, farveløs
Specifikationer
Specifikationer
| Smeltepunkt | -110°C |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 54°C |
| Emballage | Plastbelagt glasflaske |
| Mængde | 2.5 L |
| Formel vægt | 88.15g/mol |
| Damptryk | 268mbar at 20°C |
| Fysisk form | Væske |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- tert-Butyl methyl ether
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering