Få mere at vide
Methyl-tert-butylether, ekstra ren, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Produktkod. 10154953 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE plastflaske
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10154953
Brand: Fisher Chemical M/4494/PB17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
C5H12O, CAS-nummer-1634-04-4, methyl-t-butylether, 2-methyl-2-methoxypropan, methyl-tert-butylether, propan, 2-methoxy-2-methyl, methyl-t-butylether, mtbe, methyl-tertiær-butylether, methyl-tert-butylether,-methyl-butylether,-methyl-butylether,- methylether, 5L, 54°C, CHEBI:27642, farveløs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1634-04-4
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer 8812
InChI nøgle BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)OC
Specifikationer
Smeltepunkt -110°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 54°C
Emballage Plastbelagt glasflaske
Mængde 2.5 L
Formel vægt 88.15g/mol
Damptryk 268mbar at 20°C
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl methyl ether
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.