Få mere at vide
Methyl Stearidonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl stearidonate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11,13-14H,3,6,9,12,15-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13- |
| Formel vægt | 290.2246 |