CAS RN 73097-00-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Methyl Stearidonate, TRC
CAS: 73097-00-4 Molekylær formel: C19 H30 O2 Molekylvægt (g/mol): 290.4403 Synonym: Methyl (all-cis)-6,9,12,15-octadecatetraenoate,(6Z,9Z,12Z,15Z)-Octadecatetraenoic acid methyl ester,(6Z,9Z,12Z,15Z)-Methyl octadeca-6,9,12,15-tetraenoate,(Z,Z,Z,Z)-6,9,12,15-OCTADECATETRAENOIC ACID METHYL ESTER IUPAC navn: methyl (6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoate SMIL: CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC