Få mere at vide
Methylsalicylat, 99%
Artikelnummer. 10032970 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10032970 1 L Glasflaske 1 L
10194700 5 mL Glasflaske 5ml
10606052 500 mL Glasflaske 500ml
10687744 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10032970 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 220490010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00 DKK
    738.65 DKK / 1 L
    Spare 146.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 119-36-8 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-36-8
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00002214
InChI nøgle OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 4133
ChEBI CHEBI:31832
IUPAC navn methyl-2-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl salicylate
Smeltepunkt -8 °C til 7 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1825g/mL
Kogepunkt 222,0 °C
Flammepunkt 110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel 2-(HO)C6H4CO2CH3
Brydningsindeks 1,5350 til 1,5380
Mængde 1 L
Beilstein 10,7
Merck Index 15,6193
Specifik vægtfylde 1.1825
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,07 % (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glaseddikesyre, opløselig i ether og kloroform, i ethanol 80 vol. %:1:2 v/v (20 °C), diethylfthalat: 1:1 v/v (20 °C), 1,2-propandiol:1/7 v/v (20 °C)
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske