Få mere at vide
Methyl salicylate, 98%
Artikelnummer. p-7080855
Mængde:
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
250g
500g
Artikelnummer. 11408800
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10578.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 119-36-8 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Methylsalicylat bruges som et smagsstof og giver duft til produkter som tyggegummi og mynte. Det virker som et antikoagulant ved afbrydelse af vitamin K1-epoxidcyklussen. Det bruges også i høje koncentrationer som et gnidningsmiddel til behandling af led, muskelsmerter og akutte smerter. Det bruges som et anti-planteædende forsvarssystem i forskellige planter. Det bruges som et overførselsmiddel til at få en manuel kopi af et billede på en overflade og til at rydde plante- eller dyrevævsprøver, der skal bruges til mikroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylsalicylat bruges som et smagsstof og giver duft til produkter som tyggegummi og mynte. Det virker som et antikoagulant ved afbrydelse af vitamin K1-epoxidcyklussen. Det bruges også i høje koncentrationer som et gnidningsmiddel til behandling af led, muskelsmerter og akutte smerter. Det bruges som et anti-planteædende forsvarssystem i forskellige planter. Det bruges som et overførselsmiddel til at få en manuel kopi af et billede på en overflade og til at rydde plante- eller dyrevævsprøver, der skal bruges til mikroskopi.
Opløselighed Blandbar med
vand, chloroform, ethanol, methonol og ether.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-36-8
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00002214
InChI nøgle OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 4133
ChEBI CHEBI:31832
IUPAC navn methyl-2-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl salicylate
Smeltepunkt -9°C
Tæthed 1.18
Kogepunkt 224°C
Flammepunkt 99°C (210°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.536
Mængde 250 g
Beilstein 971516
Merck Index 14,6120
Opløselighedsinformation Miscible with water,chloroform,ethanol,methonol and ether.
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl salicylate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Methyl salicylate