Få mere at vide
Methylsalicylat, 98%
Beskrivelse
Methylsalicylat bruges som et smagsstof og giver duft til produkter som tyggegummi og mynte. Det virker som et antikoagulant ved afbrydelse af vitamin K1-epoxidcyklussen. Det bruges også i høje koncentrationer som et gnidningsmiddel til behandling af led, muskelsmerter og akutte smerter. Det bruges som et anti-planteædende forsvarssystem i forskellige planter. Det bruges som et overførselsmiddel til at få en manuel kopi af et billede på en overflade og til at rydde plante- eller dyrevævsprøver, der skal bruges til mikroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methylsalicylat bruges som et smagsstof og giver duft til produkter som tyggegummi og mynte. Det virker som et antikoagulant ved afbrydelse af vitamin K1-epoxidcyklussen. Det bruges også i høje koncentrationer som et gnidningsmiddel til behandling af led, muskelsmerter og akutte smerter. Det bruges som et anti-planteædende forsvarssystem i forskellige planter. Det bruges som et overførselsmiddel til at få en manuel kopi af et billede på en overflade og til at rydde plante- eller dyrevævsprøver, der skal bruges til mikroskopi.
Opløselighed Blandbar med
vand, chloroform, ethanol, methonol og ether.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl salicylate |
| Smeltepunkt | -9 °C |
| Tæthed | 1.18 |
| Kogepunkt | 224 °C |
| Flammepunkt | 99 °C (210 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.536 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 971516 |
| Merck Index | 14,6120 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methyl salicylate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl salicylate