Få mere at vide
Methylkaliummalonat, 98%
Artikelnummer. 11365679
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11365679 100 g 100g
11355679 25 g 25g
15419169 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11365679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20429.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Virker som hæmmer i proteinglykosylering og avanceret glykosylering | CAS: 38330-80-2 | C4H5KO4 | 156,178 g/mol
Methylkaliummalonat er en proteinavanceret glykosyleringshæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methylkaliummalonat er en proteinavanceret glykosyleringshæmmer
.
Opløselighed Opløselig i
methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38330-80-2
Molekylær formel C4H5KO4
Molekylvægt (g/mol) 156.178
MDL nummer MFCD00014021
InChI nøgle WWTULTKUWBKVGV-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, methyl potassium malonate, potassium methyl malonate, propanedioic acid, monomethyl ester, potassium salt, potassium monomethyl malonate, monomethyl malonate potassium salt, hydrogen methyl malonate potassium salt, monomethylpotassiummalonate, acmc-209vp4, ksc226a9d
PubChem CID 2724687
IUPAC navn kalium;3-methoxy-3-oxopropanoat
SMIL COC(=O)CC(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl potassium malonate
Navn note Hygroskopisk
Smeltepunkt ∽190 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 156.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver