Få mere at vide
Methylfenylsulfonylacetat, 98 %
Artikelnummer. 11316646
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11316646 25 g 25g
11306646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316646 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03748.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 34097-60-4 | C9H10O4S | 214,235 g/mol
Methylphenylsulfonylacetat er blevet brugt i et nøgletrin under syntesen af (-)-hybridalacton, marin eicosanoid isoleret fra rødalgen Laurencia hybrida, i dehydrativ alkylering af alkoholer under modificerede Mitsunobu-betingelser efterfulgt af desulfonylering ved hjælp af magnesium, i tretrinssyntese af 2-(hydroxymethyl)inden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methylphenylsulfonylacetat er blevet brugt i et nøgletrin under syntesen af
(-)-hybridalacton, marin eicosanoid isoleret fra rødalgen Laurencia hybrida, i dehydrativ alkylering af alkoholer under modificerede Mitsunobu-betingelser efterfulgt af desulfonylering ved hjælp af magnesium, i tretrinssyntese af 2-(hydroxymethyl)inden.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34097-60-4
Molekylær formel C9H10O4S
Molekylvægt (g/mol) 214.235
MDL nummer MFCD00007555
InChI nøgle NLEAIFBNKPYTGN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 555619
IUPAC navn methyl-2-(benzensulfonyl)acetat
SMIL COC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl phenylsulfonylacetate
Smeltepunkt ∼30 °C
Tæthed 1.24
Kogepunkt 165 °C (0,05 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.535
Mængde 25 g
Beilstein 2051463
Synonym methyl phenylsulfonylacetate, methyl 2-phenylsulfonyl acetate, methyl phenylsulfonyl acetate, methylphenylsulfonylacetate, benzenesulfonyl-acetic acid methyl ester, acmc-1ad0h, methyl benzenesulfonylacetate, methyl2-phenylsulfonyl acetate, methyl-phenylsulfonyl acetate
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 214.24
Procent renhed 98%