Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl phenyl sulfone |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 85 °C til 88 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3SO2C6H5 |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, benzen og kloroform, let opløselige i carbontetrachlorid |
| Show More |
Safety and Handling
- Methyl phenyl sulfone
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /