Få mere at vide
Methylfenylsulfon, 98+%
Artikelnummer. 11409253
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409253 10 g 10g
11419253 50 g 50g
11429253 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409253 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11727.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.45 DKK
    369.65 DKK / 10g
    Spare 40.80 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3112-85-4 | C7H8O2S | 156,199 g/mol
Methylphenylsulfon, en alsidig byggesten til konstruktion af kemikalier med forskellige funktionaliteter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methylphenylsulfon
, en alsidig byggesten til konstruktion af kemikalier med forskellige funktionaliteter
Opløselighed
Opløselig i methanol, ethanol, benzen og chloroform. Delvis blandbar i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3112-85-4
Molekylær formel C7H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 156.199
MDL nummer MFCD00014741
InChI nøgle JCDWETOKTFWTHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl phenyl sulfone, methylsulfonyl benzene, phenyl methyl sulfone, benzene, methylsulfonyl, sulfone, methyl phenyl, phenylsulfonyl methane, methylphenylsulfone, methylsulphonyl benzene, methanesulfonylbenzene, methyl phenyl sulphone
PubChem CID 18369
IUPAC navn methylsulfonylbenzen
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl phenyl sulfone
Smeltepunkt 85°C to 88°C
Mængde 10 g
Beilstein 1906914
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,ethanol,benzene,and chloroform. Partly miscible in water.
Formel vægt 156.2
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl phenyl sulphone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (Methylsulphonyl)benzene