Få mere at vide
Methyl phenyl carbonate, 97%
Artikelnummer. 11400758
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400758 1 g 1g
11410758 5 g 5g
11420758 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25232.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13509-27-8 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13509-27-8
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD04039782
InChI nøgle XTBFPVLHGVYOQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbonic acid, methyl phenyl ester, phenyl methyl carbonate, phenyl methoxyformate, acmc-20akf2, carbonic acid methyl phenyl
PubChem CID 139482
IUPAC navn methylphenylcarbonat
SMIL COC(=O)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl phenyl carbonate
Kogepunkt 210°C to 213°C
Brydningsindeks 1.521
Mængde 1 g
Formel vægt 152.15
Procent renhed 97%