Få mere at vide
Methylpentafluorphenylcarbonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Methylpentafluorophenylcarbonat
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Methylpentafluorophenylcarbonat
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Opbevar den et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl pentafluorophenyl carbonate |
| Smeltepunkt | 27 °C til 31 °C |
| Kogepunkt | 84 °C (3 mmHg) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 2289710 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| IUPAC navn | methyl-2,3,4,5,6-pentafluorphenylcarbonat |
| Formel vægt | 242.1 |
| Procent renhed | 97% |