Få mere at vide
Methylpentafluorphenylcarbonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302897
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302897 5 g 5g
11312897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11302897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16107.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Methylpentafluorphenylcarbonat
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methylpentafluorphenylcarbonat
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36919-03-6
Molekylær formel C8H3F5O3
Molekylvægt (g/mol) 242.10
MDL nummer MFCD01075723
InChI nøgle HGYOVHMDBHQLOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pentafluorophenyl carbonate, carbonic acid, methyl pentafluorophenyl ester, acmc-20akf4, pentafluorophenoxy methoxy ketone, methyl perfluorophenyl carbonate, carbonic acid methyl pentafluorophenyl ester
PubChem CID 14189360
SMIL COC(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl pentafluorophenyl carbonate
Smeltepunkt 27°C to 31°C
Kogepunkt 84°C (3 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2289710
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn methyl-(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)carbonat
Formel vægt 242.1
Procent renhed 97%