Få mere at vide
Methylpentafluorbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077229 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10247660
Brand: Thermo Scientific Acros 312260050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 36629-42-2 | C8H3F5O2 | 226.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36629-42-2
Molekylær formel C8H3F5O2
Molekylvægt (g/mol) 226.10
MDL nummer MFCD00012172
InChI nøgle UXJRQNXHCZKHRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pentafluorobenzoate, pentafluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, pentafluoro-, methyl ester, benzoic acid,2,3,4,5,6-pentafluoro-, methyl ester, methylpentafluorobenzoate, methyl perfluorobenzoate, acmc-209inq, methyl pentafluorbenzoate, perfluorobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 606853
IUPAC navn methyl-2,3,4,5,6-pentafluorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl pentafluorobenzoate
Tæthed 1.5300g/mL
Kogepunkt 87.0°C to 88.0°C (20.0 mmHg)
Flammepunkt 78°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel F5C6CO2CH3
Brydningsindeks 1.4300 to 1.4320
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.53
Formel vægt 226.1
Procent renhed 99%