Få mere at vide
Methylpentafluorobenzoat, 99%
Artikelnummer. 15539343 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15539343 25 g 25g
10247660 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15539343 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 312260250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 36629-42-2 | C8H3F5O2 | 226,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36629-42-2
Molekylær formel C8H3F5O2
Molekylvægt (g/mol) 226.10
MDL nummer MFCD00012172
InChI nøgle UXJRQNXHCZKHRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pentafluorobenzoate, pentafluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, pentafluoro-, methyl ester, benzoic acid,2,3,4,5,6-pentafluoro-, methyl ester, methylpentafluorobenzoate, methyl perfluorobenzoate, acmc-209inq, methyl pentafluorbenzoate, perfluorobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 606853
IUPAC navn methyl-2,3,4,5,6-pentafluorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl pentafluorobenzoate
Tæthed 1.5300g/mL
Kogepunkt 87,0 °C til 88,0 °C (20,0 mmHg)
Flammepunkt 78 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Lineær formel F5C6CO2CH3
Brydningsindeks 1,4300 til 1,4320
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.53
Formel vægt 226.1
Procent renhed 99%