Få mere at vide
Methyl p-tolyl sulfone, 99%
Artikelnummer. p-7081522
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11404543
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11531.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3185-99-7 | C8H10O2S | 170.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3185-99-7
Molekylær formel C8H10O2S
Molekylvægt (g/mol) 170.23
MDL nummer MFCD00014742
InChI nøgle YYDNBUBMBZRNQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-tolyl sulfone, 1-methyl-4-methylsulfonyl benzene, 4-methylsulfonyl toluene, benzene, 1-methyl-4-methylsulfonyl, p-tolyl methyl sulfone, sulfone, methyl p-tolyl, 4-methylsulphonyl toluene, 1-methanesulfonyl-4-methyl-benzene, unii-tg77sm513a, p-methylsulfonyltoluene
PubChem CID 18521
IUPAC navn 1-methyl-4-methylsulfonylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(C)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl p-tolyl sulfone
Smeltepunkt 86°C to 89°C
Kogepunkt 140°C (3 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 607296
Formel vægt 170.23
Procent renhed 99%