Få mere at vide
Methyl p-tolylsulfon, 99%
Artikelnummer. 11404543
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11404543 5 g 5g
11414543 25 g 25g
11424543 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404543 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11531.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3185-99-7 | C8H10O2S | 170,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3185-99-7
Molekylær formel C8H10O2S
Molekylvægt (g/mol) 170.23
MDL nummer MFCD00014742
InChI nøgle YYDNBUBMBZRNQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-tolyl sulfone, 1-methyl-4-methylsulfonyl benzene, 4-methylsulfonyl toluene, benzene, 1-methyl-4-methylsulfonyl, p-tolyl methyl sulfone, sulfone, methyl p-tolyl, 4-methylsulphonyl toluene, 1-methanesulfonyl-4-methyl-benzene, unii-tg77sm513a, p-methylsulfonyltoluene
PubChem CID 18521
IUPAC navn 1-methyl-4-methylsulfonylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(C)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl p-tolyl sulfone
Smeltepunkt 86 °C til 89 °C
Kogepunkt 140 °C (3 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 607296
Formel vægt 170.23
Procent renhed 99%