Få mere at vide
Methyl p-toluenesulfonylacetate, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11347936
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347936 5 g 5g
11357936 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13148.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50397-64-3
Molekylær formel C10H12O4S
Molekylvægt (g/mol) 228.262
MDL nummer MFCD00025885
InChI nøgle JMUZMDKWJWSBCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-toluenesulfonylacetate, methyl p-tolylsulfonyl acetate, methyl 2-tosylacetate, methyl 4-methylphenyl sulfonyl acetate, acetic acid, 4-methylphenyl sulfonyl-, methyl ester, methyl 2-4-methylphenyl sulfonyl acetate, methyl 2-p-tolylsulfonyl acetate, methyl p-toluenesulphonylacetate, methyl 2-4-methylphenyl sulfonylacetate, methyl 2-4-methylbenzenesulfonyl acetate
PubChem CID 39660
IUPAC navn methyl 2-(4-methylphenyl)sulfonylacetate
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl p-toluenesulfonylacetate
Tæthed 1.24
Brydningsindeks 1.535
Mængde 5 g
Beilstein 2112364
Formel vægt 228.27
Procent renhed ≥98%