Få mere at vide
Methyl P-Hydroxybenzoat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11413580 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11413580 500 g
11403580 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413580 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02102341.5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Bruges som konserveringsmiddel i fødevarer, drikkevarer og kosmetik. Methyl P-Hydroxybenzoat MP Biomedicals er methylesteren af p-hydroxybenzoesyre. Det kan bruges til at hæmme gærvækst og kan også bruges som antimikrobielt middel mod grampositiv anaero
Methyl P-Hydroxybenzoate must be suspended in ethanol first, since it does not dissolve readily in water. It is indicated to have some pheromonal properties..
Kemiske identifikatorer
CAS 99-76-3
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
InChI nøgle LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
PubChem CID 7456
ChEBI CHEBI:31835
IUPAC navn methyl-4-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Smeltepunkt 124 °C til 131 °C
Kogepunkt 270 °C til 280 °C
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand (1g/400 ml); opløselig i varm olie (1g/40 ml) eller varm glycerol (1g/70 ml); frit opløseligt i alkohol (50 mg/ml methanol, klar, farveløs opløsning), acetone eller ether.
Formel vægt 152.1
Fysisk form Krystallinsk pulver