Få mere at vide
Methylnicotinoylacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10147950 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10147950 2.5 g Glasflaske 2.5g
1 options
Artikelnummer. 10147950 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 425490025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 54950-20-8 | C9H9NO3 | 179,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl nicotinoylacetate
Navn note 95%
CAS 54950-20-8
Smeltepunkt 34,0 °C til 42,0 °C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H9NO3
MDL nummer MFCD00216524
Mængde 2.5 g
Synonym methyl nicotinoylacetate, methyl 3-oxo-3-pyridin-3-yl propanoate, 3-oxo-3-pyridin-3-ylpropionic acid methyl ester, 3-pyridinepropanoic acid, .beta.-oxo-, methyl ester, methyl 3-oxo-3-3-pyridyl propanoate, methyl 3-pyridinecarbonyl acetate, methyl 2-nicotinoyl acetate, 3-pyridinepropanoic acid, beta-oxo-, methyl ester, methyl-3-oxo-3 3-pyridinyl propanoate
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ubetydelig
InChI nøgle JUQKVXRLRKKRPL-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)CC(=O)C1=CC=CN=C1
IUPAC navn methyl-3-oxo-3-pyridin-3-ylpropanoat
Molekylvægt (g/mol) 179.18
PubChem CID 108645
Formel vægt 179.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller stykker