Få mere at vide
methyl-N-(3,5-dichlorphenyl)carbamat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11360857
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11360857 50 g 50g
10087632 10 g 10g
10255384 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11360857 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00611EE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 25217-43-0
Molekylær formel C8H7Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 220.05
MDL nummer MFCD00126402
InChI nøgle FRSRGACXHCLBTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3,5-dichlorophenyl carbamate, methyl n-3,5-dichlorophenyl carbamate, mdpc, methyl 3,5-dichlorocarbanilate, 3,5-dichlorocarbanilic acid methyl ester, carbamic acid, 3,5-dichlorophenyl-, methyl ester 9ci, carbanilic acid, 3,5-dichloro-, methyl ester, n-3,5-dichlorophenyl methoxycarboxamide, maybridge1_000169
PubChem CID 32842
IUPAC navn methyl-N-(3,5-dichlorphenyl)carbamat
SMIL COC(=O)NC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl N-(3, 5-dichlorophenyl)carbamate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 50 g
Formel vægt 220.05
Procent renhed 97%