Få mere at vide
methyl-N-(3,5-dichlorphenyl)carbamat, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl N-(3, 5-dichlorophenyl)carbamate |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 220.05 |
| Procent renhed | 97% |