Få mere at vide
Methylmalonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11490500
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490500 25 g 25g
11400510 1 g 1g
11357967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490500 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 020823.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 37517-81-0 | C4H5ClO3 | 136,531 g/mol
Methylmalonylchlorid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt. Anvendes i lægemidler mod kræft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37517-81-0
Molekylær formel C4H5ClO3
Molekylvægt (g/mol) 136.531
MDL nummer MFCD00013657
InChI nøgle UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 123460
IUPAC navn methyl-3-chlor-3-oxopropanoat
SMIL COC(=O)CC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl malonyl chloride
Farve Farveløs
Tæthed 1.27 g/mL
Kogepunkt 58 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 80 °C (176 °F)
Brydningsindeks 1.4325
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym methyl malonyl chloride, methyl 3-chloro-3-oxopropionate, methyl chloroformylacetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, methyl ester, methyl-3-chloro-3-oxopropionate, methyl-3-chlor-3-oxopropanoat, methyl chlorocarbonylacetate, carbomethoxy acetyl chloride, methyl chloroformyl acetate, methyl3-chloro-3-oxopropionate
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 136.53
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl malonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 3-chloro-3-oxopropionate