Få mere at vide
Methylmalonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357967
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357967 5 g 5g
11400510 1 g 1g
11490500 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 020823.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37517-81-0 | C4H5ClO3 | 136.531 g/mol
Methylmalonylchlorid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt. Anvendes i lægemidler mod kræft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37517-81-0
Molekylær formel C4H5ClO3
Molekylvægt (g/mol) 136.531
MDL nummer MFCD00013657
InChI nøgle UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 123460
IUPAC navn methyl-3-chlor-3-oxopropanoat
SMIL COC(=O)CC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl malonyl chloride
Farve Farveløs
Tæthed 1.27 g/mL
Kogepunkt 58°C (12 mmHg)
Flammepunkt 80°C (176°F)
Brydningsindeks 1.4325
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym methyl malonyl chloride, methyl 3-chloro-3-oxopropionate, methyl chloroformylacetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, methyl ester, methyl-3-chloro-3-oxopropionate, methyl-3-chlor-3-oxopropanoat, methyl chlorocarbonylacetate, carbomethoxy acetyl chloride, methyl chloroformyl acetate, methyl3-chloro-3-oxopropionate
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 136.53
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske