Få mere at vide
Methylmalonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 10435872 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10435872 5 g Glasflaske 5g
10169921 25 g Glasflaske 25g
10413845 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10435872 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 414510050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 37517-81-0 | C4H5ClO3 | 136,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37517-81-0
Molekylær formel C4H5ClO3
Molekylvægt (g/mol) 136.53
MDL nummer MFCD00013657
InChI nøgle UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 123460
IUPAC navn methyl-3-chlor-3-oxopropanoat
SMIL COC(=O)CC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl malonyl chloride
Navn note 97%
Farve Gul
Tæthed 1.2730g/mL
Kogepunkt 57,0 °C til 59,0 °C (12,0 mmHg)
Flammepunkt 80 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCOCH2CO2CH3
Brydningsindeks 1,4310 til 1,4350
Mængde 5 g
Beilstein 02, IV, 1886
Specifik vægtfylde 1.273
Synonym methyl malonyl chloride, methyl 3-chloro-3-oxopropionate, methyl chloroformylacetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, methyl ester, methyl-3-chloro-3-oxopropionate, methyl-3-chlor-3-oxopropanoat, methyl chlorocarbonylacetate, carbomethoxy acetyl chloride, methyl chloroformyl acetate, methyl3-chloro-3-oxopropionate
Formel vægt 136.53
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl malonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.