Få mere at vide
Methyl malonamate, 98%
Artikelnummer. 11427006
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427006 100 g 100g
11417006 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25326.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51513-29-2 | C4H7NO3 | 117.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51513-29-2
Molekylær formel C4H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 117.10
MDL nummer MFCD00674533
InChI nøgle LSNSJCKGQREPDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl malonamate, methyl malonate monoamide, methyl 2-carbamoylacetate, propanoic acid, 3-amino-3-oxo-, methyl ester, acmc-20akfl, methyl carbamoylacetate, methyl-malonate monoamide, malonamic acid methyl ester, malonamidic acid methyl ester, methyl 3-amino-3-oxo-propanoate
PubChem CID 3595299
IUPAC navn methyl-3-amino-3-oxopropanoat
SMIL COC(=O)CC(N)=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Methyl malonamate
Smeltepunkt 38°C to 40°C
Mængde 100 g
Formel vægt 117.11
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.