Få mere at vide
Methyl malonamate, 98%
Artikelnummer. 11417006
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417006 25 g 25g
11427006 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25326.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51513-29-2 | C4H7NO3 | 117.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51513-29-2
Molekylær formel C4H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 117.10
MDL nummer MFCD00674533
InChI nøgle LSNSJCKGQREPDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl malonamate, methyl malonate monoamide, methyl 2-carbamoylacetate, propanoic acid, 3-amino-3-oxo-, methyl ester, acmc-20akfl, methyl carbamoylacetate, methyl-malonate monoamide, malonamic acid methyl ester, malonamidic acid methyl ester, methyl 3-amino-3-oxo-propanoate
PubChem CID 3595299
IUPAC navn methyl-3-amino-3-oxopropanoat
SMIL COC(=O)CC(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl malonamate
Smeltepunkt 38°C to 40°C
Mængde 25 g
Formel vægt 117.11
Procent renhed 98%