Få mere at vide
Methyl hydrogen terephthalate, 99+%
Artikelnummer. p-7036142
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 15440698
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H54391.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1679-64-7 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
Methylhydrogenterephthalat bruges til syntese af hepatitis C antiviral aktivitet. Det bruges også i design og fremstilling af benzamidderivater som BRAFV600E-hæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylhydrogenterephthalat bruges til syntese af hepatitis C antiviral aktivitet. Det bruges også i design og fremstilling af benzamidderivater som BRAFV600E-hæmmere.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Også opløselig i methanol, benzen og ether.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1679-64-7
Molekylær formel C9H8O4
Molekylvægt (g/mol) 180.159
MDL nummer MFCD00002557
InChI nøgle REIDAMBAPLIATC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxycarbonyl benzoic acid, mono-methyl terephthalate, monomethyl terephthalate, methyl terephthalate, methyl hydrogen terephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, monomethyl ester, terephthalic acid monomethyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid monomethyl ester, terephthalic acid, monomethyl ester, hydrogen methyl terephthalate
PubChem CID 15513
IUPAC navn 4-methoxycarbonylbenzoesyre
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl hydrogen terephthalate
Smeltepunkt 220°C to 223°C
Mængde 5 g
Beilstein 1911082
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Also soluble in methanol,benzene and ether.
Formel vægt 180.16
Procent renhed ≥99%