Få mere at vide
Methylhydrogenterephthalat, 99+%
Description
Methylhydrogenterephthalat bruges til syntese af hepatitis C antiviral aktivitet. Det bruges også i design og fremstilling af benzamidderivater som BRAFV600E-hæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methylhydrogenterephthalat bruges til syntese af hepatitis C antiviral aktivitet. Det bruges også i design og fremstilling af benzamidderivater som BRAFV600E-hæmmere.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Også opløselig i methanol, benzen og ether.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Methyl hydrogen terephthalate |
| Smeltepunkt | 220°C to 223°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1911082 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. Also soluble in methanol,benzene and ether. |
| Formel vægt | 180.16 |
| Procent renhed | ≥99% |