Få mere at vide
Methylhydrogenmalonat, 96%
Artikelnummer. 11322949
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322949 100 g 100g
11302949 5 g 5g
11312949 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27772.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 16695-14-0 | C4H6O4 | 118,088 g/mol
Laktonisering af olefiner med monomethylester af malonsyre og ceriumammoniumnitrat blev udført i eddikesyre og i acetonitril under simpel mekanisk omrøring eller ultralydsbestråling. Laktonisering af olefiner med CAN og monomethylester af malonsyre under ultralydsbestråling viser en acceleration i forhold til den analoge mekanisk omrørte reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Laktonisering af olefiner med monomethylester af malonsyre og ceriumammoniumnitrat blev udført i eddikesyre og i acetonitril under simpel mekanisk omrøring eller ultralydsbestråling. Laktonisering af olefiner med CAN og monomethylester af malonsyre under ultralydsbestråling viser en acceleration i forhold til den analoge mekanisk omrørte reaktion.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16695-14-0
Molekylær formel C4H6O4
Molekylvægt (g/mol) 118.088
MDL nummer MFCD00667796
InChI nøgle PBVZQAXFSQKDKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl hydrogen malonate, malonic acid monomethyl ester, 3-methoxy-3-oxo-propanoic acid, 1-methyl malonate, hydrogen methyl malonate
PubChem CID 538366
IUPAC navn 3-methoxy-3-oxopropansyre
SMIL COC(=O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl hydrogen malonate
Tæthed 1.128
Brydningsindeks 1.4295
Mængde 100 g
Formel vægt 118.09
Procent renhed 96%