Få mere at vide
Methylhydrogenisophthalat, 97%
Artikelnummer. 11357826
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357826 5 g 5g
11347826 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12992.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1877-71-0 | C9H8O4 | 180,159 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1877-71-0
Molekylær formel C9H8O4
Molekylvægt (g/mol) 180.159
MDL nummer MFCD00029972
InChI nøgle WMZNGTSLFSJHMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxycarbonyl benzoic acid, mono-methyl isophthalate, methyl hydrogen isophthalate, isophthalic acid monomethyl ester, monomethyl isophthalate, isophthalic acid methyl ester, isophthalic acid, methyl ester, isophthalic acid, monomethyl ester, methyl m-phthalate, methyl 3-carboxybenzoate
PubChem CID 601880
IUPAC navn 3-methoxycarbonylbenzoesyre
SMIL COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl hydrogen isophthalate
Smeltepunkt 193 °C til 194 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2048750
Formel vægt 180.16
Procent renhed 97%