Få mere at vide
Methyl Homoveratrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Homoveratrate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4/c1-13-9-5-4-8(6-10(9)14-2)7-11(12)15-3/h4-6H,7H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 210.0892 |