Få mere at vide
Methyl diphenylacetate, 98%
Artikelnummer. 11460578
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460578 100 g 100g
11440578 5 g 5g
11450578 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24694.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3469-00-9 | C15H14O2 | 226.28 g/mol
Methyldiphenylacetat bruges som et kemisk, organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyldiphenylacetat anvendes som et kemisk, organisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3469-00-9
Molekylær formel C15H14O2
Molekylvægt (g/mol) 226.28
MDL nummer MFCD00025869
InChI nøgle AORIUCNKPVHMTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl diphenylacetate, diphenylacetic acid, methyl ester, acetic acid, diphenyl-, methyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl-, methyl ester, methyldiphenylacetate, cbmicro_020304, acmc-209i9m, c6h5 2chcooch3, diphenylacetic acid methyl ester
PubChem CID 77019
IUPAC navn methyl-2,2-diphenylacetat
SMIL COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl diphenylacetate
Smeltepunkt 59°C to 61°C
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 226.28
Procent renhed 98%