Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl benzoylformate |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 16 °C |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 1.1500g/mL |
| Kogepunkt | 246 °C til 248 °C |
| Flammepunkt | 77 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |