Få mere at vide
Methylbenzoylformat, 99%
Artikelnummer. 10685172 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10685172 25 g Glasflaske 25g
10771745 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10685172 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126370250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15206-55-0 | C9H8O3 | 164,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15206-55-0
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00008443
InChI nøgle YLHXLHGIAMFFBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl benzoylformate, methyl phenylglyoxylate, methyl oxophenylacetate, methyl phenylglyoxalate, benzoylformic acid methyl ester, methylbenzoylformate, phenylglyoxylic acid methyl ester, phenylglyoxylic acid, methyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methyl ester, unii-23f2045stg
PubChem CID 84835
ChEBI CHEBI:84256
IUPAC navn methyl-2-oxo-2-phenylacetat
SMIL COC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl benzoylformate
Navn note 99%
Smeltepunkt 16 °C
Farve Gul
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 246 °C til 248 °C
Flammepunkt 77 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5COCO2CH3
Brydningsindeks 1,5250 til 1,527
Mængde 25 g
Beilstein 10, 657
Specifik vægtfylde 1.15
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2,02 g/L (20 °C)
Formel vægt 164.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske