Få mere at vide
Methylbenzilat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418436
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418436 250 g 250g
11408436 50 g 50g
11498426 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11418436 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15907.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et
farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-89-1
Molekylær formel C15H14O3
Molekylvægt (g/mol) 242.274
MDL nummer MFCD00004446
InChI nøgle LJFIHTFNTGQZJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl benzilate, methylbenzilate, methyl diphenylglycolate, benzilic acid methyl ester, benzilic acid, methyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl-, methyl ester, diphenylglycolic acid methyl ester, hydroxy-diphenyl-acetic acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-2,2-di phenyl acetate, methyl benzillate
PubChem CID 66159
IUPAC navn methyl-2-hydroxy-2,2-diphenylacetat
SMIL COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl benzilate
Smeltepunkt 73 °C til 76 °C
Kogepunkt 187 °C (13 mmHg)
Mængde 250 g
Beilstein 2121492
Merck Index 14,1080
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 242.28
Procent renhed 98%