Få mere at vide
Methyl-Alpha, Alfa-diphenyl-4-morfoliinbutyronitril (Regioisomerblanding), TRC
Artikelnummer. 30477471
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477471 50 mg
30473865 250 mg
30475573 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30477471 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30308050MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-morpholinebutyronitrile(Regioisomer Mixture)
Molekylær formel C21H24N2O
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/2C21H24N2O/c1-18(16-23-12-14-24-15-13-23)21(17-22,19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20;1-18(23-12-14-24-15-13-23)16-21(17-22,19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20/h2*2-11,18H,12-16H2,1H3
SMIL CC(C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C#N)CN3CCOCC3.CC(CC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C#N)N6CCOCC6
Molekylvægt (g/mol) 320.43
Formel vægt 320.19