Få mere at vide
Methyl 5-iodosalicylate 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10016672 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10016672 10 g Glass Bottle 10g
1 options
Artikelnummer. 10016672 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 381770100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 4068-75-1 | C8H7IO3 | 278.045 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4068-75-1
Molekylær formel C8H7IO3
Molekylvægt (g/mol) 278.045
MDL nummer MFCD00016462
InChI nøgle NRSWJTRJHPRZMH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 248910
IUPAC navn methyl 2-hydroxy-5-iodobenzoate
SMIL COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)I)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-iodosalicylate
Smeltepunkt 73°C to 78°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass Bottle
Lineær formel IC6H3(OH)COOCH3
Mængde 10 g
Synonym methyl 5-iodosalicylate, 5-iodosalicylic acid methyl ester, 2-hydroxy-5-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-5-iodo-, methyl ester, methyl 2-hydroxy-5-iodobenzenecarboxylate, salicylic acid, 5-iodo-, methyl ester, methyl5-iodosalicylate, methyl-5-iodosalicylate, acmc-209jg0, methyl2-hydroxy-5-iodobenzoate
Formel vægt 278.04
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 5-iodosalicylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.