Få mere at vide
Methyl 5-fluor-2-nitrobenzoat, 98%
Beskrivelse
Methyl-5-fluor-2-nitrobenzoat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methyl 5-fluor-2-nitrobenzoat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i dimethylsulfoxid og acetone.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate |
| Smeltepunkt | 35 °C til 37 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. Opløselig i dimethylsulfoxid og acetone. |
| Formel vægt | 199.14 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Lavtsmeltende faststof |